459690
4-Benzyloxy-1-butanol
97%
Synonyme(s) :
Tetramethylene glycol monobenzyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
Point d'ébullition
216-256 °C (lit.)
Densité
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
OCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
Clé InChI
TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter