Principaux documents
451053
Sigma-Aldrich
Bis(dichlorophosphino)methane
95%
Synonyme(s) :
Methylenebis(dichlorophosphine), Methylenebis(phosphonous dichloride)
About This Item
Formule linéaire :
Cl2PCH2PCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.5940 (lit.)
Densité
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
ClP(Cl)CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl4P2/c2-6(3)1-7(4)5/h1H2
Clé InChI
OEKLCAXLANZKPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
205.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter