Key Documents
707230
Sigma-Aldrich
tert-Butyldichlorophosphine solution
1.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
(1,1-Dimethylethyl)phosphonous dichloride solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9Cl2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Concentration
1.0 M in diethyl ether
Densité
0.766 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl2P/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
Clé InChI
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • The preparation of Buchwald-type secondary phosphine oxide ligands
  • Asymmetric hydrogenation
Reactant for the synthesis of:
  • Alkali metal complexes
  • P-Stereogenic compounds via kinetic deprotonation
  • Ortho-trifluoromethylphenyl-substituted phosphines
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3