Principaux documents
450863
Sigma-Aldrich
Gallium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gallium tribromide
About This Item
Formule linéaire :
GaBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gallium
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Point d'ébullition
279 °C (lit.)
Pf
121.5 °C (lit.)
Densité
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1