409324
Aluminum iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum triiodide, Aluminum(III) iodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 178 °C)
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Point d'ébullition
360 °C (lit.)
Pf
191 °C (lit.)
Densité
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
- An electrolyte additive for the pretreatment of Li metal electrodes. The addition of AlI3 provides a durable Li interface with high Li cyclability.
- A homogeneous redox mediator for rechargeable Al-CO2batteries with high discharge voltage and a high capacity. These secondary batteries are promising rechargeable systems for future grid energy storage applications.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges