436534
N-(Isobutoxymethyl)acrylamide
technical grade
Synonyme(s) :
N -(Isobutoxymethyl)acrylamide, Isobutoxymethylacrylamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
viscous liquid
Contient
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
108 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)COCNC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)9-6-11-5-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3,(H,9,10)
Clé InChI
KCTMTGOHHMRJHZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup