245801
N-(Hydroxymethyl)acrylamide solution
48 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Monomethylolacrylamide, N-(Hydroxymethyl)acrylamide, N-Methanolacrylamide
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Contient
30 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Concentration
48 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.413
Densité
1.074 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
OCNC(=O)C=C
InChI
1S/C4H7NO2/c1-2-4(7)5-3-6/h2,6H,1,3H2,(H,5,7)
Clé InChI
CNCOEDDPFOAUMB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.