799106
2-Hydroxypropyl methacrylamide
99% (GC)
Synonyme(s) :
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methyl-prop-2-enamide, N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide), HPMA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99% (GC)
Forme
powder
Pf
67.92 °C
Densité
1.002 g/mL (predicted)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O)CNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-5(2)7(10)8-4-6(3)9/h6,9H,1,4H2,2-3H3,(H,8,10)
Clé InChI
OKPYIWASQZGASP-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable