435546
Ethylenediamine tetrakis(ethoxylate-block-propoxylate) tetrol
Synonyme(s) :
Tetronic 90R4
About This Item
Produits recommandés
Forme
suspension
Niveau de qualité
Tension de surface
43 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosité
3,870 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Pf
21 °C (DSC at peak)
Température de transition
cloud point 71-75 °C
Densité
1.05 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
Chaîne SMILES
N(CCN(CC(OCC(OCCO)C)C)CC(OCC(OCCO)C)C)(CC(OCC(OCCO)C)C)CC(OCC(OCCO)C)C
InChI
1S/C34H72N2O12/c1-27(45-23-31(5)41-15-11-37)19-35(20-28(2)46-24-32(6)42-16-12-38)9-10-36(21-29(3)47-25-33(7)43-17-13-39)22-30(4)48-26-34(8)44-18-14-40/h27-34,37-40H,9-26H2,1-8H3
Clé InChI
BFKFABWTAFNFID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 250 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter