Key Documents
158178
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino-2-hydroxypropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
99%
Synonyme(s) :
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
(HOOCCH2)2NCH2CH(OH)CH2N(CH2COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.27
Numéro Beilstein :
1716800
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
194 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O9/c14-7(1-12(3-8(15)16)4-9(17)18)2-13(5-10(19)20)6-11(21)22/h7,14H,1-6H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
Clé InChI
WYMDDFRYORANCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Chelating agent
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)