Key Documents
428841
Sigma-Aldrich
Martin Sulfurane Dehydrating agent
technical grade
Synonyme(s) :
Bis[α,α-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulfur, Bis[α,α-bis(trifluoromethyl)benzyloxy]diphenylsulfur
About This Item
Formule linéaire :
[C6H5C(CF3)2O]2S(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
672.52
Numéro Beilstein :
1416879
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pf
106-108 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
phenyl
thioether
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(OS(OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)C(F)(F)F
InChI
1S/C30H20F12O2S/c31-27(32,33)25(28(34,35)36,21-13-5-1-6-14-21)43-45(23-17-9-3-10-18-23,24-19-11-4-12-20-24)44-26(29(37,38)39,30(40,41)42)22-15-7-2-8-16-22/h1-20H
Clé InChI
RMIBJVUYNZSLSD-UHFFFAOYSA-N
Application
Versatile dehydrating and oxidizing agent. For chemistry and references, see Aldrichimica Acta .
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Aldrichimica Acta, 18, 81-81 (1985)