365483
(Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, inner salt
97%
Synonyme(s) :
Burgess reagent, Methyl N-(triethylammoniosulfonyl)carbamate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
76-79 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
InChI
1S/C8H18N2O4S/c1-5-10(6-2,7-3)15(12,13)9-8(11)14-4/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable