385417
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Point d'ébullition
88-90 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter