377791
3,3,3′,3′-Tetramethyl-1,1′-spirobiindane-5,5′,6,6′-tetraol
96%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)CC2(CC(C)(C)c3cc(O)c(O)cc23)c4cc(O)c(O)cc14
InChI
1S/C21H24O4/c1-19(2)9-21(13-7-17(24)15(22)5-11(13)19)10-20(3,4)12-6-16(23)18(25)8-14(12)21/h5-8,22-25H,9-10H2,1-4H3
Clé InChI
POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SHBG(6462)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable