369799
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
98%
Synonyme(s) :
tert-Butyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
152-155 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H25O2P/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-19H,1-3H3
Clé InChI
ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
Application
Versatile Wittig reagent used in medicinal chemistry.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges