Principaux documents
366595
Sigma-Aldrich
Potassium hexachlororhenate(IV)
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
K2ReCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Re/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clé InChI
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
Application
Used in preparation of supported rhenium tricarbonyls which catalyze propylene hydrogenation.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Purnell, S.K. Gates, B.C.
J. Mol. Catal., 94, L1-L1 (1994)