366560
1,4-Dibromobenzene-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Tetradeutero-p-dibromobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
protein expression: suitable
Point d'ébullition
219 °C
Pf
88-90 °C (lit.)
Densité
1.872 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
SWJPEBQEEAHIGZ-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.00 °C - closed cup