Key Documents
331511
Sigma-Aldrich
1,2-dichlorobenzène-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Tetradeutero-1,2-dichlorobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D4Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.03
Numéro Beilstein :
1950096
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.5509 (lit.)
Point d'ébullition
178-180 °C (lit.)
Pf
-17 °C (lit.)
Densité
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Description générale
1,2-Dichlorobenzene-d4 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Magy. Kem. Foly., 98, 421-421 (1992)
J W Eichelberger et al.
Journal of chromatographic science, 28(9), 460-467 (1990-09-01)
New drinking water regulations require the monitoring of eight volatile organic compounds that have established maximum contaminant levels (MCLs) and 51 other volatile organics for which MCLs are not established. A laboratory analytical method (Method 524.2) for the determination of