362700
B-Chlorocatecholborane
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
56-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Clé InChI
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To prepare 2-arachidonoylglycerol by acetal cleavage of cis-arachidonoylbenzylidene glycerol.
- To prepare metal boryl complexes (Rh and Ir complexes) through oxidative addition.
- To remove the trityl group in one of the key steps for the synthesis of (−)-dictyostatin.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges