Key Documents
304166
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole
97%
Synonyme(s) :
B-Bromocatechol-borane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BBrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.81
Numéro Beilstein :
2445073
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
76 °C/9 mmHg (lit.)
Pf
51-53 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BBrO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Clé InChI
SAILTPCYIYNOEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges