357480
2-Methoxyethoxymethyl chloride
technical grade
Synonyme(s) :
β-Methoxyethoxymethyl chloride, MEM-chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
50-52 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COCCOCCl
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup