35603
(+)-(8,8-Dichlorocamphorylsulfonyl)oxaziridine
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
(+)-3,3-Dichloro-2,N-epoxy-exo-10,2-bornanesultam
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +89±3°, c = 0.5% in chloroform
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3(CS(=O)(=O)[N@@H]4O[C@@]34C1(Cl)Cl)C2(C)C
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m0/s1
Clé InChI
HAMBQYFZDBYWHU-CNLAJYNUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable