282146
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid
98%
Synonyme(s) :
(−)-Camphor-10-sulfonic acid, (1R)-(−)-Camphor-10-sulfonic acid, (1R)-Camphor-10-sulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −21°, c = 2 in H2O
Pf
198 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
sulfonic acid
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
Clé InChI
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges