347574
trans-4-Cotininecarboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
194-195 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CN1[C@@H]([C@H](CC1=O)C(O)=O)c2cccnc2
InChI
1S/C11H12N2O3/c1-13-9(14)5-8(11(15)16)10(13)7-3-2-4-12-6-7/h2-4,6,8,10H,5H2,1H3,(H,15,16)/t8-,10+/m0/s1
Clé InChI
DEYLVDCFTICBTB-WCBMZHEXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable