Principaux documents
342289
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3,5-Trimethylcyclohexane-1,3,5-tricarboxylic acid
99%
Synonyme(s) :
Kemp’s triacid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.27
Numéro Beilstein :
3557263
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Pf
241-243 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@]1(C[C@](C)(C[C@](C)(C1)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O6/c1-10(7(13)14)4-11(2,8(15)16)6-12(3,5-10)9(17)18/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11+,12-
Clé InChI
AZWHPGZNOIYGFB-ZSBIGDGJSA-N
Application
Versatile molecule for molecular recognition studies. Also used to prepare a chiral auxiliary for asymmetric radical addition, allylation, and annulation reactions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of the American Chemical Society, 114, 7707-7707 (1992)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 569-569 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 114, 1919-1919 (1992)