Key Documents
341762
Sigma-Aldrich
1,12-Diisocyanatododecane
97%
Synonyme(s) :
1,12-Diisocyanatododecane, 1,12-Dodecandiisocyanate, Dodecamethylene diisocyanate
About This Item
Formule linéaire :
OCN(CH2)12NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
168-169 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C=NCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C14H24N2O2/c17-13-15-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-16-14-18/h1-12H2
Clé InChI
GFNDFCFPJQPVQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Emmanuel Roussakis et al.
Photochemistry and photobiology, 96(2), 373-379 (2019-12-24)
Quantification of tissue oxygen partial pressure (pO2 ) at the skin surface is crucial for diagnostic applications in burns, reconstructive surgeries, diabetic ulcers, etc. Further, current advances in wearable and communications technologies have widened the use of transcutaneous oxygen monitors