338966
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine
98%
Synonyme(s) :
6-Phenyl-3,8-phenanthridinediamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Impuretés
~2% ammonium chloride
Pf
196-198 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc2c(c1)nc(-c3ccccc3)c4cc(N)ccc24
InChI
1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2
Clé InChI
CPNAVTYCORRLMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable