Key Documents
512370
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-naphthoic acid
90%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC10H6CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
90%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impuretés
3% 5-amino-2-naphthoic acid
5% 6-hydroxy-2-naphthoic acid
Pf
206-209 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
NZTPZUIIYNYZKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Steven J Cartwright
Homeopathy : the journal of the Faculty of Homeopathy, 107(1), 19-31 (2018-03-13)
The use of solvatochromic dyes to investigate homeopathic potencies holds out the promise of understanding the nature of serially succussed and diluted solutions at a fundamental physicochemical level. Recent studies have shown that a range of different dyes interact with