326828
4-Nitroguaiacol
97%
Synonyme(s) :
2-Methoxy-4-nitrophenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Pf
102-104 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
COc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
IZLVFLOBTPURLP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable