N15553
4-Nitrocatechol
≥96.0%
Synonyme(s) :
1,2-Dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-Nitropyrocatechol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0%
Forme
powder
Pf
173-177 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Clé InChI
XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Nos1(24598)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable