317675
Ethyl oleate
technical grade, 70%
Synonyme(s) :
Oleic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
70%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
205-208 °C/760 mmHg
216-218 °C/15 mmHg
Pf
−32 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Clé InChI
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable