L1876
Methyl linoleate
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
cis,cis-9,12-octadécadiénoate de méthyle, Ester méthylique d’acide linoléique
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
192 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
Clé InChI
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves