308595
2-Bromopropionamide
99%
Synonyme(s) :
α-Bromopropanamide, α-Bromopropionamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
123-125 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
bromo
Chaîne SMILES
CC(Br)C(N)=O
InChI
1S/C3H6BrNO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H2,5,6)
Clé InChI
AUHYZQCEIVEMFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The hydrolytic dehalogenation of 2-bromopropionamide was catalyzed by dl-2-haloacid dehalogenase from Pseudomonas putida PP3 (dl-DEX 312).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
A new dl-2-haloacid dehalogenase acting on 2-haloacid amides: purification, characterization, and mechanism.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 23(2), 329-336 (2003)