249785
2-Bromopropionyl bromide
97%
Synonyme(s) :
α-Bromopropanyl bromide, α-Bromopropionyl bromide, (±)-2-Bromopropanoyl bromide, 2-Bromopropanoyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
7.5 (vs air)
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
Point d'ébullition
48-50 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
2.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl bromide
bromo
Chaîne SMILES
CC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C3H4Br2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Clé InChI
ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- cellulose macroinitiator via direct acylation of cellulose in ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride
- 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives
- bromoester terminated poly(3-hexylthiophene), used as macroinitiator for atom transfer radical polymerization of acrylates.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter