299553
2-Acetyl-5-methylfuran
98%
Synonyme(s) :
NSC 80404
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Point d'ébullition
100-101 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup