127124
N,N,N′-Trimethylethylenediamine
97%
Synonyme(s) :
1-(Dimethylamino)-2-(methylamino)ethane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
116-118 °C (lit.)
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CNCCN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-5-7(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter