Principaux documents
348465
Sigma-Aldrich
Chlorure d'ammonium 15N
10 atom % 15N
Synonyme(s) :
Chlorure d'ammonium marqué au 15N
About This Item
Formule linéaire :
15NH4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
10 atom % 15N
Forme
solid
Poids mol.
53.59 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Pf
340 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable