283061
1,3-Dioxane
97%
Synonyme(s) :
Formaldehyde trimethylene acetal
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Impuretés
<3% 1,3,5-trioxane
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
105-106 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
C1COCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2
Clé InChI
VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup