128554
1,5-Hexadiene
97%
Synonyme(s) :
Biallyl, Diallyl
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
367 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
Contains ~100ppm BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C (lit.)
Pf
−141 °C (lit.)
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CCCC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves