Key Documents
279773
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
131-133 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13N3O2/c14-13(15)10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
Clé InChI
VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Inclusion interactions of 1-(4-nitrophenyl)piperazine with 4-sulfonatocalix[n]arenes were investigated by UV spectroscopy and fluorescence spectroscopy.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yongbin Zhang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 132, 44-51 (2014-05-27)
The inclusion behaviors of 4-Sulfonatocalix[n]arenes (SCXn) (n=4, 6, 8) with 1-(4-nitrophenyl)piperazine (NPP) were investigated by UV spectroscopy and fluorescence spectroscopy at different pH values (pH=3.05, 6.50, 8.40). The UV absorption and fluorescence intensity of NPP remarkably increased in presence of