76763
1-(4-Pyridyl)piperazine
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-Piperazinopyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Impuretés
≤1% water
Pf
137-141 °C
Chaîne SMILES
C1CN(CCN1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
Clé InChI
OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Chrnb2(54239)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Nocathiacin I analogs for antibacterial studies.
- 4-amino-pyridyl derivatives, benzimido isoquinoline based derivatives and tert-pentylphenoxyalkyl piperazine derivatives for various biological applications.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges