269239
Tridecanal
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Tridecyl aldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
132-136 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3
Clé InChI
BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter