30658
trans-2-Decenal
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
(2E)-2-Decenal, (E)-2-Decenal, trans-2-Decen-1-al
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
Clé InChI
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene