266477
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
47-50 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 25 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
Clé InChI
VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable