Key Documents
47749
Sigma-Aldrich
Methyl 3-formylbenzoate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl benzaldehyde-3-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro Beilstein :
2690668
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Pf
48-52 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 3-formylbenzoate may be used in the preparation of the following bioactive compounds:
  • meso-Tetrakis(3-carboxyphenyl)porphyrin via condensation with pyrrole.
  • Methyl 3-[4-(1-methyl-3-phenylureido)phenylaminomethyl]benzoate, which shows moderate SENP1 protease inhibition activity.
  • An N-methyl-sulfonylhydrazone derivative for use as anti-diabetic agent with good plasma stability.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves