263494
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
98%
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Densité
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES
NCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H,5,12H2
Clé InChI
YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3-(Trifluoromethyl)benzylamine has been used in the preparation of 6-substituted purines.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Synthesis of a new series of purine derivatives and their anti-cyclin-dependent kinase activities.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1), 299-303 (2001)