A65409
3-Picolylamine
≥99%
Synonyme(s) :
3-(Aminomethyl)pyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
Point d'ébullition
73-74 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
−21 °C (lit.)
Densité
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCc1cccnc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4,7H2
Clé InChI
HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
100 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter