309192
Rhenium(V) chloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: rhenium
Concentration
50.0-53.0% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
Chaîne SMILES
Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Re/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clé InChI
XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable