260568
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime
98%
Synonyme(s) :
Isonitrosoacetone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
65-67 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ketone
oxime
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=N\O
InChI
1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+
Clé InChI
OVGLVOLWBBGQHS-DUXPYHPUSA-N
Application
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime may be used in chemical synthesis.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable