302155
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
99%
Synonyme(s) :
(+)-Styrene glycol, (S)-(+)-Phenylethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Activité optique
[α]18/D +66°, c = 1 in chloroform
Pf
64-67 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-/m1/s1
Clé InChI
PWMWNFMRSKOCEY-MRVPVSSYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160.00 °C - closed cup